Läs mer
Histamine H4R Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18569697 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.05 mL
Produktkod. Kvantitet
18569697 0.05 mL
1 options
Produktkod. 18569697 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NLS3775
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Histamine H4R Polyclonal antibody specifically detects Histamine H4R in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histamine H4R
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 20 μg/mL
Formulering PBS
Genaccessionsnr. Q9H3N8
Gene Alias AXOR35H4, GPCR105MGC133027, G-protein coupled receptor 105, GPRv53histamine H4 receptor, H4Rpfi-013, HH4RBG26, histamine receptor H4, Pfi-013, SP9144
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic 18 amino acid peptide from 1st cytoplasmic domain of human Histamine H4R.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.05 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59340
Målarter Human, Monkey
Innehåll och lagring Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG