Läs mer
Histamine, MedChemExpress
Produktkod. 16488676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488676 100 mg
1 options
Produktkod. 16488676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1204
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Histamine is an organic nitrogenous compound involved in local immune responses as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter.
Histamine is an organic nitrogenous compound involved in local immune responses as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine
CAS 51-45-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H9N3
Kvantitet 100 mg
Synonym Ergamine
Löslighetsinformation H2O : ≥ 34 mg/mL (305.89 mM)
LEDER NCCC1=CN=CN1
Molekylvikt (g/mol) 111.15
Formel vikt 111.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death