Läs mer
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Histamine N-Methyltransferase/HNMT |
| Användningsområden | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Gene Alias | EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2 |
| Värd art | Rabbit |
| Gen-ID (Entrez) | 3176 |
| Innehåll och lagring | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Visa mer |