Läs mer
Histamine Phosphate, LoGiCal
Produktkod. 30458471
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458471 10 mg
1 options
Produktkod. 30458471 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1666.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine Phosphate
CAS 51-74-1
Analyt- eller komponentnamn Histamine Phosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;phosphoric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 307.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 307.0334 g/mol