Läs mer
Histamine phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16452019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452019 1 g
1 options
Produktkod. 16452019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0129
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine phosphate
Fysisk form Solid
CAS 51-74-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H15N3O8P2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Histamine diphosphate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (325.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (4.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCC1=CNC=N1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 307.14
Formel vikt 307.14
Procent renhet 98.0%