Läs mer
Histamine Phosphate, Mikromol™
Beskrivning
Histamine Phosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Histamine Phosphate |
| CAS | 51-74-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Histamine Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;phosphoric acid |
| Visa mer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?