Läs mer
Histamin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Histamin hämmar syntesen av IL-2 ochγ -IFN i mononukleära celler i perifert blod och lipopolysackarid-inducerad syntes av TNF-α i monocyter via H2-receptoraktivering. Det är ett kraftfullt stimulerande medel för magsekretion, en sammandragning av bronkial glatt muskulatur, en vasodilator och även en centralt verkande neurotransmittor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
γ -IFN i mononukleära celler i perifert blod och lipopolysackarid-inducerad syntes av TNF-α i monocyter via H2-receptoraktivering. Det är ett kraftfullt stimulerande medel för magsekretion, en sammandragning av bronkial glatt muskulatur, en vasodilator och även en centralt verkande neurotransmittor.
Löslighet Löslig i vatten
, alkohol och varm kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 C °Hygroskopisk. Hantera och förvara under inert gas. Luftkänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Histamine |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2012 |
| Merck Index | 14,4719 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,and hot chloroform. |
| IUPAC-namn | 2-(lH-imidazol-5-yl)etanamin |
| Formel vikt | 111.15 |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Histamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-4-ethanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.