Läs mer
Histamine, TRC
Produktkod. 30041306
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041306 250 mg
30040775 1 g
30041146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH436503250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-45-6
Molekylformel C5 H9 N3
Molekylvikt (g/mol) 111.15
Synonym 1H-Imidazole-5-ethanamine, 1H-Imidazole-4-ethanamine (9CI), Histamine (8CI), 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethylamine, 2-(3H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(4-Imidazolyl)ethanamine, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)imidazole, 5-Imidazoleethylamine, Eramin, Ergamine, Ergotidine, Imidazole-4-ethylamine, NSC 33792, β-Imidazolyl-4-ethylamine
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine
LEDER NCCc1c[nH]cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Formel vikt 111.0796