Läs mer
Histapyrrodine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Histapyrrodine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Histapyrrodine Hydrochloride |
| CAS | 6113-17-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Histapyrrodine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine hydrochloride (1:1), N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine monohydrochloride, 1-(2-N-Benzylanilinoethyl)pyrrolidine hydrochloride, 1-[2-(N-Benzylanilino)ethyl]pyrrolidine monohydrochloride, 2-(1-Pyrrolidyl)ethylphenylbenzylamine hydrochloride, Calcistin, Domistan, Histapyrrodine hydrochloride, Luvistin, monohydrochloride, N-Benzyl-N-phenyl-2-pyrrolidinoethylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-3-9-18(10-4-1)17-21(19-11-5-2-6-12-19)16-15-20-13-7-8-14-20;/h1-6,9-12H,7-8,13-17H2;1H |
| LEDER | Cl.C(CN1CCCC1)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)aniline;hydrochloride |
| Visa mer |