Läs mer
Histidinhydrokloridmonohydrat (L-Histidinhydrokloridmonohydrat), Mikromol™
Produktkod. 17922456
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17922456 250 mg
1 options
Produktkod. 17922456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1567.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Histidinhydrokloridmonohydrat (L-Histidinhydrokloridmonohydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histidine hydrochloride monohydrate
CAS 5934-29-2
Analyt- eller komponentnamn Histidine hydrochloride monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
LEDER O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyra; hydrera; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 209.63
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209,0567 g/mol