Läs mer
ʟ-Histidine, Millipore™
Produktkod. 10655341
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10655341 10 kg 10kg
10040940 25 g 25g
10627082 100 g 100g
10290601 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10655341 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1043519010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ʟ-Histidine
Kvantitet 10 kg