missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ʟ-Histidine, Millipore™

Produktkod. 10040940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10040940 25 g 25g
10627082 100 g 100g
10290601 1 kg 1kg
10655341 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10040940 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1043510025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 71-00-1

Specifica

Kemiskt namn eller material ʟ-Histidine
Smältpunkt 282°C (dec.) (lit.)
MDL-nummer MFCD00064315
Synonym His, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Kvantitet 25 g
Kvalitet Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.