Läs mer
ʟ-Histidine Monohydrochloride Monohydrate, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate |
| Smältpunkt | 254°C (dec.) (lit.) |
| MDL-nummer | MFCD00151027 |
| Synonym | His, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride |
| Densitet | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.63 |
| Kvantitet | 500 g |
| Kvalitet | Research |