Läs mer
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Självhäftande objektglas för mikroskop
Produktkod. 15364832
Change view
Beläggning:
Adhesion
Polerad
Material:
Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass
nr per ärende:
2500
Antal per förpackning:
50
100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beläggning Material nr per ärende Antal per förpackning
15364832 Adhesion Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass 2500 50
10426891 Polerad Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass 2500 50
10609372 Adhesion Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass 2500 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15364832 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8255.17 SEK
    7199.25 SEK / Paket med 2500
    Save 1055.92 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Marienfeld Superior™ Lim HistoBond™ Mikroskopobjektglas är lämpliga för immunhistokemi och in situ hybridisering. Den pålitliga förankringen förhindrar vävnadssektioner att flyta under tvätt och matlagning.
  • Självhäftande ytor
  • I enlighet med DIN ISO 8037/1
  • Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
  • För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
nr per ärende 2500
Antal per förpackning 50
Kanter 90° , Mark
Matt Ja
Material Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, DIN ISO 8037/1
Beläggning Adhesion
Hörnstil 45° Klippt
Beskrivning HistoBond™ Självhäftande objektglas för mikroskop
Kvantitet 50 stycken i kartong
Mått (L x B) 76 x 26 mm