Learn More
Thermo Scientific Chemicals Histonacetyltransferashämmare IV, CPTH2
Description
Histonacetylering spelar en viktig roll för att reglera kromatinstrukturen och regleras hårt av två klasser av enzymer, histonacetyltransferaser (HAT) och histondeacetylaser (HDAC). Avreglerad HAT- och HDAC-aktivitet spelar en roll i utvecklingen av en rad cancerformer. Följaktligen har inhibitorer av dessa enzymer potential som anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5 mg |
| Beskrivning | Brun |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | En histonacetyltransferas (HAT)-hämmare som modulerar Gcn5-nätverket där HAT fungerar som transkriptionskoaktivatorer |
| Formel vikt | 291,80 g/mol |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighet | Löslig i DMSO |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Solid |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.