missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Histone H2A.Z Antibody (RM215), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26045AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Specifikationer
| Histone H2A.Z | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Vertebrates | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex | |
| RM215 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay | |
| H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z | |
| A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2A.Z | |
| 0.1 mL | |
| Epigenetics | |
| 3015 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering