Läs mer
Histone H2B, ubiquitylated Lys123 Antibody (1B3F12/A9), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18648947 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18648947 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18648947 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP254770H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5430.00 SEK
    5132.40 SEK / 0.1ml
    Save 297.60 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mouse Monoclonal Antibody
Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Human, S. pombe, Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Histone H2B
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay
Klassificering Monoclonal
Klona 1B3F12/A9
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639
Värd art Mouse
Immunogen Ub-polypeptide antigen based on amino acids 115 - 130 of yeast Histone H2B
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Research, Epigenetics
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 440689
Målarter Human, S. pombe, Yeast
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1