missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Histone H3, Crotonyl Lys9 Antibody (RM339), FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 30031300 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30031300 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30031300 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326032F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, Dot Blot, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Histone H3
Användningsområden Western Blot, Dot Blot, Multiplex
Klassificering Monoclonal
Klona RM339
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Dot Blot, Multiplex Immunoassay
Formulering PBS
Gene Alias H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Värd art Rabbit
Immunogen This Histone H3 [Crotonyl Lys9] antibody (RM339) was raised against a crotonyl-peptide corresponding to Histone H3 [Crotonyl Lys9].
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126961
Målarter Human, Vertebrates
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.