missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Histone H3, Dimethyl Lys14 Antibody (RM165) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 30034509 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30034509 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30034509 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP325999

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Histone H3
Användningsområden Western Blot, ELISA, Multiplex
Klassificering Monoclonal
Klona RM165
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot : 0.25 ug/ml - 1 ug/ml, ELISA : 0.2 ug/ml - 1 ug/ml, Multiplex Immunoassay : 0.1 ug/ml - 0.5 ug/ml
Formulering PBS
Gene Alias H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Värd art Rabbit
Immunogen This Histone H3 [Dimethyl Lys14] antibody (RM165) was raised against a dimethyl-peptide corresponding to Histone H3 [Dimethyl Lys14]
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126961
Målarter Human, Vertebrates
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.