Läs mer
Histone, MP Biomedicals™
Produktkod. 11393909 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393909 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11393909 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210072650
Används vanligtvis för kromosomrekonstitutionsstudier. Histone, MP Biomedicals är en argininrik undergrupp som är ett lämpligt substrat för proteinkinas C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 37244-51-2
Kvantitet 50 mg
Fysisk form Lyofiliserat pulver