Läs mer
Heinz Herenz HistoPlast Paraffinvax
Produktkod. 30158393
Change view
Smältpunkt:
52 °C till 54 °C
54 °C till 56 °C.
56 °C till 58 °C
58 °C till 60 °C
60 °C till 62 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Smältpunkt
30158393 58 °C till 60 °C
30158519 56 °C till 58 °C
30158402 60 °C till 62 °C
30158487 54 °C till 56 °C.
30158453 52 °C till 54 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30158393 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1131236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1354.50 SEK
    952.14 SEK / Paket med 10
    Save 402.36 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
HistoPlast paraffinvax, levererat i pärlform. För vävnadssektionsinfiltration och inbäddning.
  • HistoPlast paraffinvax
  • Levererad i pärlform
  • För vävnadssektionsinfiltration och inbäddning
  • Förening av renade paraffin- och plastpolymerer, utan dimetylsulfoxid (DMSO).
  • Skärtjocklek 2 μm.
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C till 60 °C
Produkttyp Paraffin
Form Pellet
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes