Läs mer
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Smältpunkt:
52 °C till 54 °C
54 °C till 56 °C.
56 °C till 58 °C
58 °C till 60 °C
60 °C till 62 °C
Beskrivning
- HistoPlast paraffin wax
- Supplied in pearl shape
- For tissue section infiltration and embedding
- Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
- Cutting thickness 2μm.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 58 °C till 60 °C |
| Produkttyp | Paraffin |
| Form | Pellet |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes