Läs mer
Epredia™ Histoplast Paraffin
Produktkod. 12603036 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12603036 Paraffin LP Paket med 8
12683026 Paraffin PE Paket med 8
12693026 Paraffin IM Paket med 8
15300815 Paraffin IM Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12603036 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 8332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    794.79 SEK / Paket med 8
    Save 215.21 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Möt laboratoriets krävande och mångsidiga behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Tillverkad av paraffin och plastpolymerer
  • Ger utmärkt bearbetning och ger tunna, skrynkelfria sektioner
Beställningsinformation:
Förpackad i bekväma, lättöppnade, återförslutbara 2 lbs påsar. Finns även i ett föruppmätt paraffinkit för användning på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (avfallslåda ingår).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 50° till 54 °C
Produkttyp Paraffin LP