Läs mer
Epredia™ Histoplast Paraffin
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Tillverkad av paraffin och plastpolymerer
- Ger utmärkt bearbetning och ger tunna, skrynkelfria sektioner
Förpackad i bekväma, lättöppnade, återförslutbara 2 lbs påsar. Finns även i ett föruppmätt paraffinkit för användning på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (avfallslåda ingår).
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 56 °C |
| Produkttyp | Paraffin IM |