Läs mer
Epredia™ Histoplast Paraffin
Produktkod. 15300815 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15300815 Paraffin IM Paket med 8
12683026 Paraffin PE Paket med 8
12693026 Paraffin IM Paket med 8
12603036 Paraffin LP Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15300815 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 8331
 Begränsad artikel
I lager
Möt laboratoriets krävande och mångsidiga behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Tillverkad av paraffin och plastpolymerer
  • Ger utmärkt bearbetning och ger tunna, skrynkelfria sektioner
Beställningsinformation:
Förpackad i bekväma, lättöppnade, återförslutbara 2 lbs påsar. Finns även i ett föruppmätt paraffinkit för användning på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (avfallslåda ingår).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 56 °C
Produkttyp Paraffin IM
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Histoplast IM
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.