Läs mer
Epredia™ Histoplast Paraffin
Produktkod. p-4532374 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12683026
Brand: Epredia™ 8330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Möt laboratoriets krävande och mångsidiga behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Tillverkad av paraffin och plastpolymerer
  • Ger utmärkt bearbetning och ger tunna, skrynkelfria sektioner
Beställningsinformation:
Förpackad i bekväma, lättöppnade, återförslutbara 2 lbs påsar. Finns även i ett föruppmätt paraffinkit för användning på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (avfallslåda ingår).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 56 °C
Produkttyp Paraffin PE
Kvantitet 8 x 1 Kg
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol