Läs mer
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Beskrivning
- Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten. Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd.
- Bruttering, bearbetning och inbäddning– kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte. Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas.
- Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer.
- Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering.
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Maska |
| Förslutning ingår | Separata lock ingår |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Förslutningstyp | Tillbaka gångjärn |
| Färg | Solbränna |
| Produkttyp | HistoScreen™ Kassett |