Läs mer
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Produktkod. 16333936 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16333936 Gult
16333926 Blått
16323926 Beige
16353926 Grå
16343926 Klart
16363926 Lavendel
16373926 Ljusgrön
16383926 Lila
16393926 Orange
16303936 Rosa
16313936 Solbränna
16323936 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16333936 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851000YW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6750.00 SEK
    5103.68 SEK / Paket med 1000
    Save 1646.32 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För mycket små biopsivävnadsprover med lockgångjärn på bakkanten. Eliminerar behovet av svampar eller biopsipåsar.
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten. Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd.
  • Bruttering, bearbetning och inbäddning– kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte. Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas.
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer.
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Maska
Förslutning ingår Separata lock ingår
Kvantitet 1000
Förslutningstyp Tillbaka gångjärn
Färg Gult
Produkttyp HistoScreen™ Kassett