Läs mer
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Produktkod. p-7203218 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Produktkod. 16333926
Brand: Epredia™ B851000BL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För mycket små biopsivävnadsprover med lockgångjärn på bakkanten. Eliminerar behovet av svampar eller biopsipåsar.
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten. Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd.
  • Bruttering, bearbetning och inbäddning– kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte. Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas.
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer.
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Maska
Förslutning ingår Separata lock ingår
Kvantitet 1000
Förslutningstyp Tillbaka gångjärn
Färg Blått
Produkttyp HistoScreen™ Kassett