Beskrivning
Utskrift
- Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
- Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
- Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
- Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
- Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
- Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Maska |
| Förslutning ingår | Ja |
| Kvantitet | 750/Cs. |
| Förslutningstyp | Separat lock, bakre gångjärn |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Färg | Ljusgrön |
| För användning med (utrustning) | För användning med PrintMate™ Skrivare |
| Produkttyp | HistoScreen Kassett |