Läs mer
Epredia™ HistoStar™ Inbäddning av arbetsstationstillbehör
Produktkod. 12735128 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Fotkontakt
Fästbar förstoringsenhet
Spatelsats
Tampverktygssats
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12735128 Tampverktygssats Varje
12698206 Spatelsats Paket med 2
12628286 Fotkontakt Varje
12608216 Fästbar förstoringsenhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12735128 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A81010030
I lager
Förbättra prestandan för Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation med dessa tillbehör.
Dagens inbäddningscenter kan vara obekväma, varma eller dåligt upplysta, vilket leder till trötthet och potentiella fel. Den nya Epredia HistoStar Embedding Workstation tillåter användare att bädda in bekvämt och effektivt. Med starkt upplysta arbetsytor, svala och konturformade armstöd och hög genomströmningskapacitet, levererar denna arbetsstation betydande förbättringar i ergonomi och effektivitet.
Kraftfullt upplyst och krångelfri
  • LED-belysning lyser upp arbetsytan jämnt utan röran med besvärliga fjärrlampor
  • En ordentligt upplyst arbetsyta minskar trötthet och minimerar fel
  • Ljusstyrkan kan enkelt justeras av användaren
Sval och konturerad
  • Alla användarkontaktpunkter är släta och isolerade, vilket ger en sval och bekväm arbetsyta
  • Tryckpunkter och obehaglig värme elimineras
Hög kapacitet för hög effektivitet
  • Kapaciteten hos HistoStar kan hålla jämna steg med även de mest trafikerade laboratorierna
  • Kapaciteten kommer aldrig att begränsa ditt arbetsflöde med en paraffinkapacitet på 5 liter, kylyta för 72 basformar, stor uppvärmd arbetsyta och provhållningsyta
Alla provstorlekar hanteras enkelt
  • De HistoStar erbjuder den första justerbara paraffindoseringspaddeln
  • En enkel justering flyttar paddeln till den mest ergonomiska positionen för användaren
  • Även Super Mega-kassetter kan enkelt bäddas in
Integrerad ParaTrimmer
  • De HistoStar är den enda arbetsstationen med en uppvärmd vaxtrimmer inbyggd direkt i arbetsytan
  • Överskott av paraffin kan avlägsnas vid inbäddningsstationen, vilket eliminerar behovet av ytterligare utrustning eller vaxskrotning vid mikrotomen
Intuitivt användargränssnitt
  • Stor, lättläst pekskärm ger snabb åtkomst till temperaturkontroller och andra parametrar
  • Programmerbart viloläge sparar energi runt ditt arbetsflöde
Pålitlig prestanda
  • Den robusta HistoStar designen minimerar rörliga delar, vilket minskar slitage och servicekrav
  • Säkerställer pålitlig prestanda i många år framöver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HistoStar Inbäddningscenter
Produkttyp Tampverktygssats