Läs mer
Epredia™ HistoStar™ Uppvärmd pincett
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Uppvärmd pincett, 1 mm spets
Uppvärmd pincett, 2 mm spets
Uppvärmd pincett, 4 mm spets
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| För användning med (utrustning) | Epredia™ HistoStar™ Inbädda arbetsstation |
| Produkttyp | Uppvärmd pincett, 2 mm spets |