Läs mer
Epredia™ HistoStar™ Uppvärmd pincett
Produktkod. 12638216 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Uppvärmd pincett, 1 mm spets
Uppvärmd pincett, 2 mm spets
Uppvärmd pincett, 4 mm spets
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningsstorlek
12638216 Uppvärmd pincett, 4 mm spets Blått Varje
12618216 Uppvärmd pincett, 1 mm spets Rött Varje
12628216 Uppvärmd pincett, 2 mm spets Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12638216 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A81010035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 SEK
    5775.04 SEK / Paket med 1
    Save 519.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Epredia™ Uppvärmd pincett fungerar tillsammans med Epredia™ HistoStar™ Inbädda arbetsstation. Flera storlekar finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (utrustning) Epredia™ HistoStar™ Inbädda arbetsstation
Produkttyp Uppvärmd pincett, 4 mm spets