Learn More
Epredia™ HistoStar™ Heated Forceps
Artikelnummer. 12638216 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Product Type:
Heated Forceps, 1 mm tip
Heated Forceps, 2 mm tip
Heated Forceps, 4 mm tip
Color:
Blue
Red
Yellow
Packungsgröße:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Product Type Color Packungsgröße
12638216 Heated Forceps, 4 mm tip Blue Each
12618216 Heated Forceps, 1 mm tip Red Each
12628216 Heated Forceps, 2 mm tip Yellow Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12638216 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A81010035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 SEK
    5775.04 SEK / Paket med 1
    Save 519.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Epredia™ Heated Forceps work in conjunction with the Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation. Multiple sizes are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Blue
For Use With (Equipment) Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation
Product Type Heated Forceps, 4 mm tip
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.