Läs mer
R&D Systems™ Histozyme
Produktkod. 31851581 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Produktkod. Kvantitet
31851581 15 mL
1 options
Produktkod. 31851581 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP350106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produktlinje Novus
Kvantitet 15 mL
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin