Läs mer
Cytiva HisTrap™ excel förpackade kolumner
Produktkod. 12632966 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
1 till 4 ml/min.
5 till 20 ml/min.
Förpackningsstorlek:
5ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet unitSize
12632966 5 x 1 mL 7 mm 1 till 4 ml/min. 5ml
12683466 5 x 5 mL 16 mm 5 till 20 ml/min. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12632966 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371205
För infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel förpackade kolumner är designade för snabba och bekväma reningar.
Utformningen av kolonnerna i kombination med mediets specifika egenskaper möjliggör snabba och bekväma reningar.
  • Färdigförpackad med Ni Sepharose excel
  • Speciell typ av filter i toppen och botten av kolonnerna för att ladda stora volymer av cellfria, oklarade prover direkt på kolonnerna hjälper till att förhindra nedbrytning och förlust av känsliga målproteiner
  • Tillverkad av biokompatibel polypropen och kan inte öppnas eller fyllas på
  • Levereras med propp på inlopp och snäppände på utlopp
  • Drivs antingen med peristaltisk pump eller med kromatografisystem som t.ex KTA system
  • Bindande kapacitet/kolumn: Minst 10 mg histidinmärkt protein/ml sedimenterat medium
Media
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 2 till 12
  • Rengöringsintervall för pH-stabilitet: 2 till 14
  • Flödeshastighet: 150 cm/h - 600 cm/h 4
Kolumn:
  • Kolumn ID: 7 mm
HisTrap excel 1 ml kolumn
  • Sängmått: 7x 25 mm
  • Flödeshastighet: 1 till 4 ml/min.
HisTrap excel 5 ml kolonn
  • Sängmått: 16x 25 mm
  • Flödeshastighet: 5 till 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,2 tum
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning HisTrap excel-kolonner är förpackade med Ni Sepharose excel-affinitetshartser för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
Flödeshastighet 1 till 4 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 2 till 12
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Kvantitet 5 x 1 mL
Typ Färdigpackad kolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisTrap excel, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol