Beskrivning
Utformningen av kolonnerna i kombination med mediets specifika egenskaper möjliggör snabba och bekväma reningar.
- Färdigförpackad med Ni Sepharose excel
- Speciell typ av filter i toppen och botten av kolonnerna för att ladda stora volymer av cellfria, oklarade prover direkt på kolonnerna hjälper till att förhindra nedbrytning och förlust av känsliga målproteiner
- Tillverkad av biokompatibel polypropen och kan inte öppnas eller fyllas på
- Levereras med propp på inlopp och snäppände på utlopp
- Drivs antingen med peristaltisk pump eller med kromatografisystem som t.ex KTA system
- Bindande kapacitet/kolumn: Minst 10 mg histidinmärkt protein/ml sedimenterat medium
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 2 till 12
- Rengöringsintervall för pH-stabilitet: 2 till 14
- Flödeshastighet: 150 cm/h - 600 cm/h 4
- Kolumn ID: 7 mm
HisTrap excel 1 ml kolumn
- Sängmått: 7x 25 mm
- Flödeshastighet: 1 till 4 ml/min.
- Sängmått: 16x 25 mm
- Flödeshastighet: 5 till 20 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,6 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Beskrivning | HisTrap excel-kolonner är förpackade med Ni Sepharose excel-affinitetshartser för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC). |
| Flödeshastighet | 5 till 20 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HisTrap excel
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Nickel