Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Kolumner: 16 x 25 mm
Produktkod. 10126414 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10126414 5 x 1 mL Paket med 5
11595674 100 x 1 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10126414 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17531901
 Begränsad artikel
I lager
Används för optimerad rening av histidinmärkta proteiner direkt från homogeniserade, oklarade celler genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Columns: 16 x 25 mm är en färdig att använda kolonn, förpackad med förladdat Ni Sepharose™ 6 Snabbt flöde.
  • Färdigpackad med förladdat Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Sängmått: 16x 25 mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
  • Proteinbindningskapacitet av∽ 40mg/ml media med försumbart nickeljonläckage
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • Enkel drift med spruta, perstaltisk pump eller kromatografisystem
  • Kolonner kan seriekopplas för att öka kapaciteten
Intermediär
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5
Diameter (engelska) Inre 0,6 tum
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Beskrivning HisTrap FF är en kolonn som är klar att använda, färdigpackad med förladdad Ni Sepharose 6 Fast Flow för preparativ rening av histidin-taggade rekombinanta proteiner med immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
Flödeshastighet <20 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Kvantitet 5 x 1 mL
Typ Färdigpackad kolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisTrap FF, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel