Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Kolumner: 16 x 25 mm
Produktkod. p-4892107 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Product Code. 10126414
Brand: Cytiva 17531901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Används för optimerad rening av histidinmärkta proteiner direkt från homogeniserade, oklarade celler genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Columns: 16 x 25 mm är en färdig att använda kolonn, förpackad med förladdat Ni Sepharose™ 6 Snabbt flöde.
  • Färdigpackad med förladdat Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Sängmått: 16x 25 mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
  • Proteinbindningskapacitet av∽ 40mg/ml media med försumbart nickeljonläckage
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • Enkel drift med spruta, perstaltisk pump eller kromatografisystem
  • Kolonner kan seriekopplas för att öka kapaciteten
Intermediär
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sängvolym 5
Diameter (engelska) Inre 0,6 tum
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Beskrivning HisTrap FF är en kolonn som är klar att använda, färdigpackad med förladdad Ni Sepharose 6 Fast Flow för preparativ rening av histidin-taggade rekombinanta proteiner med immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
Flödeshastighet <20 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Kvantitet 5 x 1 mL
Typ Färdigpackad kolonn
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HisTrap FF, 1 ml
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P405-Förvaras inlåst.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel