Beskrivning
- Färdigpackad med förladdad Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Kolonnmaterial: polypropen
- Sängmått: 7x 25 mm
- Proteinbindningskapacitet på ∽40mg/ml media med försumbart nickeljonläckage
- Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
- Enkel drift med spruta, perstaltisk pump eller kromatografisystem
- Kolonner kan seriekopplas för att öka kapaciteten
Medium
- Matris: 6 % tvärbunden agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Beskrivning | HisTrap FF är en kolonn som är klar att använda, färdigpackad med förladdad Ni Sepharose 6 Fast Flow för preparativ rening av histidin-taggade rekombinanta proteiner med immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC). |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 6 % tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HisTrap FF, 5 ml, 5 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.