Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Columns: 7 x 25mm
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Column material: polypropylene
- Bed dimensions: 7 × 25mm
- Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
- Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
- Columns may be connected in series to increase capacity
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.2 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Flödeshastighet | <4 mL/min. |
| Material | Polypropylene |
| pH-intervall | 3 to 12 |
| Typ av stöd | 6% Cross-linked Agarose |
| Innehåll och lagring | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Max. Driftstryck | 5 bar |
| Kvantitet | 100 x 5 mL |
| Visa mer |