Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Råförpackade kolumner
Produktkod. 10685355 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Produktkod. 10685355
Brand: Cytiva 11000458
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena histidinmärkta proteiner direkt från homogeniserade, oklarade cellysat. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Prepacked Columns erbjuder bekvämligheten med enkel, ettstegsrening av histidinmärkta proteiner genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
  • Förpackad med Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Bindningskapacitet cirka 40 mg/ml medium med försumbart Ni2 + -läckage
  • Maxtryck: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Kompatibel med många olika reduktionsmedel, rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • 1 och 5 ml kolonner
Media
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,2 tum
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning HisTrap FF Crude-kolonner är IMAC-kolonner med hög bindningskapacitet för his-taggad proteinrening när skalbarhet behövs.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Kit Innehåll Natriumfosfatbuffrad koksaltlösning, pH 7,4 och 0,5X koncentration av patentskyddad Y-PER reagenstillsatser
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Kvantitet 60 mL
För användning med (applikation) Avsedd endast för forskningsanvändning och ska inte användas i några kliniska eller in vitro-procedurer för diagnostiska ändamål
Typ Färdigpackad kolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisTrap FF crude, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel