Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Råförpackade kolumner
Produktkod. 11515674 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Produktkod. 11515674
Brand: Cytiva 11000459
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rena histidinmärkta proteiner direkt från homogeniserade, oklarade cellysat. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Prepacked Columns erbjuder bekvämligheten med enkel, ettstegsrening av histidinmärkta proteiner genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0.2 in.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed.
Flödeshastighet <4 mL/min.
Material Polypropylene
pH-intervall 3 to 12
Typ av stöd 6% Cross-linked Agarose
Innehåll och lagring 4°C to 30°C
Max. Driftstryck 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Partikelstorlek 45 to 165 μm
Kvantitet 100 x 1 mL
För användning med (applikation) Intended for research use only, and shall not be used in any clinical or in vitro procedures for diagnostic purposes
Typ Pre-packed Column
Visa mer Visa mindre
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3