Läs mer
Cytiva HisTrap™ FF Råförpackade kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Beskrivning
- Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- 1 and 5mL columns
Media
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.6 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Flödeshastighet | <20 mL/min. |
| Material | Polypropylene |
| pH-intervall | 3 to 12 |
| Typ av stöd | 6% Cross-linked Agarose |
| Innehåll och lagring | 4°C to 30°C |
| Max. Driftstryck | 3 bar |
| Partikelstorlek | 45 to 165 μm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HisTrap FF crude, 5 ml, 100 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel