Beskrivning
- Färdigpackad med Ni Sepharose™ Högpresterande medium
- Försumbart nickeljonläckage
- Tryck Max: 3 bar
- Kolonnmaterial: polypropen
- 1 och 5 ml kolonner
- Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
- Manuell drift med spruta, pump eller kromatografisystem
Media
- Matris: 6 % tvärbunden agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
- Bäddmått: 7 x 25 mm
- Flödeshastighet: 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sängmått: 16 x 25 mm
- Flödeshastighet: 5 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,6 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Beskrivning | HisTrap HP är nickelladdade IMAC-kolonner för högupplöst his-taggad proteinrening med hög bindningskapacitet för maximerad återhämtning. |
| Flödeshastighet | 4 ml/min. (1 ml), 5 ml/min. (5 ml) |
| Material | Polypropen |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HisTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel