Läs mer
Cytiva HisTrap™ HP färdigpackade kolonner
Produktkod. p-3676634 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10431065 5 x 1 mL 7 mm 5ml
11763209 5 mL 16 mm 5ml
11773209 5 x 5 mL 16 mm 25ml
15167956 1 mL 7 mm 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10431065 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17524701
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rening av histidin-taggade proteiner direkt från homogeniserade, oklarifierade celler. Cytiva HisTrap™ HP färdigpackade kolonner är färdigpackade med Ni Sepharose™ Högpresterande och designad för enkel, högupplöst rening av histidin-taggade proteiner genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
  • Färdigpackad med Ni Sepharose™ Högpresterande medium
  • Försumbart nickeljonläckage
  • Tryck Max: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • 1 och 5 ml kolonner
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • Manuell drift med spruta, pump eller kromatografisystem
Media
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
  • Bäddmått: 7 x 25 mm
  • Flödeshastighet: 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25 mm
  • Flödeshastighet: 5 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,2 tum
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning HisTrap HP är nickelladdade IMAC-kolonner för högupplöst his-taggad proteinrening med hög bindningskapacitet för maximerad återhämtning.
Flödeshastighet 4 ml/min. (1 ml), 5 ml/min. (5 ml)
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Kvantitet 5 x 1 mL
Typ Färdigpackad kolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisTrap HP, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Nickel