Läs mer
Cytiva HiTrap Albumin- och IgG-utarmning
Produktkod. 11711417 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11711417 25 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 11711417 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28946603
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2027
HiTrap Albumin- och IgG-utarmning är en förpackad kolonne för utarmning av albumin och IgG från humant serum och plasma. Kolonnerna är förpackade med högpresterande SepharoseTM-baserade media med affinitet för humant serumalbumin (HSA) och IgG
  • HiTrap Albumin- och IgG-utarmning är en förpackad kolonn för utarmning av albumin och IgG från humant serum eller plasma.
  • HiTrap Albumin och IgG Depletion kolumn ger snabb och enkel bearbetning i ett bekvämt format för hantering av större provvolymer (∼ 150μ l) med ett vätskekromatografisystem eller manuellt med en spruta.
  • Kolumner är förpackade med hög prestanda Sepharose baserade media med affinitet för humant serumalbumin (HSA) och IgG.
  • Hög utarmningskapacitet, tar bort > 95% HSA och > 90% IgG, med hög reproducerbarhet.
  • Enkel och snabb procedur.
  • Avlägsnande av albumin och IgG tillåter en högre belastning av mindre rikliga proteiner att inkluderas i analysen och detekteringen av fler proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7 mm
Flödeshastighet <4 ml/min
Längd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Rekombinant protein G-fragment och rekombinant proteinbindning HAS
Partikelstorlek 34 μm
pH 3 till 9
Volym (metrisk) 1 mL
Endcapped Nej
Material Polypropen
Produkttyp Skyddspatron
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Albumin & IgG Depletion
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.