Läs mer
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Produktkod. 10450895 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10450895
Brand: Cytiva 17516201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Svag anjonbytare för småskalig rening av protein med högre molekylvikt
  • Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Höga flöden och bra uppskalningspotential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap ANX FF (High Sub)
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap ANX (high sub) FF är färdigförpackad med ANX (high sub) Sepharose Fast Flow, och är en svag anjonbytare för småskalig rening av protein med högre molekylvikt samt screening av bindnings- och elueringsförhållanden.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 1 x 5 mL
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).