Beskrivning
AVB Sepharose High Performance är ett affinitetsharts designat för rening av adenoassocierat virus (AAV). Det möjliggör rening av adenoassocierade virus i ett steg med hög renhet och utmärkta utbyten.
- Enstegsrening av adenoassocierade virus
- Affinitetsharts med hög selektivitet och låg bakgrundsbindning
- Stor yta för att ge ökad kapacitet
- Färdigpackad HiTrap kolonner för enkel användning med en spruta, pump eller kromatografisystem
- Det förväntas ha affinitet för de flesta av de andra adenoassocierade virusunderklasserna
- Liganden är ett 14 kD-fragment från en enkelkedjig antikropp, uttryckt i jäst
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Stabilitet | Stabil mot alla vanliga vattenhaltiga buffertar |
| För användning med (applikation) | Enstegsrening av Adeno-associerade virus |
| Förvaringskrav | Förvara förpackad kolonn vid 4 °C till 30 °C i 20 % etanol och media vid 4 °C till 8 °C i 20 % etanol. |
| Bindande kapacitet | >10▿12 genkopior/ml Kromatografi Medi μm |
| Produkttyp | HiTrap AVB Sepharose HP Kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Flödeshastighet | <150 cm/hr |
| Partikelstorlek | 24 till 44μ m |
| Höjd (metrisk) Säng | 25 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol