Läs mer
Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Kolumner
Produktkod. p-4949256 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11595784
Brand: Cytiva 28411211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör rening av adenoassocierade virus (AAV) i ett steg, med hög renhet och utmärkta utbyten. Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Kolonner är förpackade med affinitetskromatografimedium (harts) för enkel användning med en spruta, pump eller kromatografisystem.
AVB Sepharose High Performance är ett affinitetsharts designat för rening av adenoassocierat virus (AAV). Det möjliggör rening av adenoassocierade virus i ett steg med hög renhet och utmärkta utbyten.
  • Enstegsrening av adenoassocierade virus
  • Affinitetsharts med hög selektivitet och låg bakgrundsbindning
  • Stor yta för att ge ökad kapacitet
  • Färdigpackad HiTrap kolonner för enkel användning med en spruta, pump eller kromatografisystem
AVB Sepharose High Performance har bevisad affinitet för adenoassocierade virus från underklasserna 1, 2, 3 och 5.
  • Det förväntas ha affinitet för de flesta av de andra adenoassocierade virusunderklasserna
  • Liganden är ett 14 kD-fragment från en enkelkedjig antikropp, uttryckt i jäst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 mL
Stabilitet Stabil mot alla vanliga vattenhaltiga buffertar
För användning med (applikation) Enstegsrening av Adeno-associerade virus
Förvaringskrav Förvara förpackad kolonn vid 4 °C till 30 °C i 20 % etanol och media vid 4 °C till 8 °C i 20 % etanol.
Bindande kapacitet >10▿12 genkopior/ml Kromatografi Medi μm
Produkttyp HiTrap AVB Sepharose HP Kolumn
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Flödeshastighet <150 cm/hr
Partikelstorlek 24 till 44μ m
Höjd (metrisk) Säng 25 mm
Material Polypropen
Max. Tryck 70 psi (5 bar)
Matris Tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 10
Sängvolym (metrisk) 1 mL
Ligandtyp 14 kD rekombinant protein
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol